Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Silika-HPLC-Säulen
Maximieren Sie die Reproduzierbarkeit der Flüssigchromatographie und die Laborproduktivität mit Syncronis Silika-LC-Säulen.
Marke: Thermo Scientific™ 97005-014001
Beschreibung
Optimieren Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ Silika-LC-Säulen die Reproduzierbarkeit von normalen chromatographischen Phasentrennungen. Hochreine, basisdeaktivierte Silikamedien mit hoher Oberfläche gewährleisten robuste, hochauflösende Trennungen von unpolaren und mäßig polaren organischen Verbindungen mittels Normalphasenchromatographie. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit in der Normalphasenchromatographie
- Hochwertige Silika gewährleistet eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung.
- Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
- Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
- Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Erhältlich in drei Partikelgrößen
- 1,7 µm für schnelle, ultraleistungsstarke LC (UHPLC)-Trennungen
- 3 µm und 5 µm für herkömmliche HPLC-Analysen
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4/Packung | |
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
320 m²/g | |
L3 | |
Syncronis | |
Normalphase | |
Vorsäulenkartusche |
4 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Silika | |
Basendeaktiviertes Silika | |
Normalphase |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.