Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidsäulen
Ersatzsäulen für die Verwendung mit NucleoSpin™ Plasmid-Kits für die schnelle, kleinvolumige Vorbereitung von hochreiner, sequenzierungsfähiger Plasmid-DNA.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740588.50S
47.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15870928
  • 52.60 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin™ Plasmid
  • Für die schnelle Bereitung von hochreiner Plasmid-DNA im kleinen Umfang
  • Schnelles Verfahren: 6 Mini-Preps in 25 min
  • Hohe Ausbeute: bis zu 50 μg Plasmid-DNA
  • Chaotroper Salzwaschpuffer– extra reine DNA
  • Downstream-Prozesse: Klonierung, Sequenzierung, PCR, Transformation, Restriktionsanalyse
    • High-Copy-Plasmide von E. coli
    • Low-Copy-Plasmide, P1-Konstrukte oder Cosmide (höhere Puffervolumina erforderlich)
    • Plasmid-DNA aus grampositiven Bakterien und Plasmid-DNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
    • Zusätzliches Protokoll für M13-DNA erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Spin-Säule
E. coli-Kultur
Elutionsvolumen: 50 μl
NucleoSpin™ Plasmid-Kit
Nur Säulen
Je 50
Silika-Membran-Technologie
Bindungsvermögen: 50 μg
Sequenzierfähige Plasmid-DNA
Herstellung von hochreiner Plasmid-DNA
NucleoSpin Plasmidsäulen mit Deckel
2 bis 10 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Plasmid
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidsäulen > 50 Säulen