Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Protein Assay Kit
Mit Qubit Protein und Protein BR Assaykits für fluoreszenzbasierte Assays zur Proteinquantifizierung erzielen Sie einen empfindlichen Nachweis von Proteinen und eine geringe Protein-Protein-Variation.
Marke: Invitrogen™ Q33211
140.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24379" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Fluorometer vom Typ Qubit 1.0 oder 2.0 oder andere Fluorometer und dünnwandige 500 μl-PCR-Röhrchen
Beschreibung
Quantifizieren Sie Proteine schnell und genau mit zwei einzigartigen Qubit Proteinquantifizierungskits, dem Qubit Protein Assay, der 12,5 μg/ml bis zu 5 mg/ml Protein quantifiziert, und dem Qubit Protein BR Assaykit, das 0,1 bis 20 mg/ml Protein quantifiziert. Beide Assays sind für viele gängige Kontaminanten verträglich, was Reagenzien, Salze und Nukleinsäuren reduziert. Das Protein BR Assaykit ist auch tolerant gegenüber Detergenzien.
Qubit Protein AssaykitDas Qubit Protein Assaykit wurde speziell für die Verwendung mit allen Qubit-Fluorometern entwickelt. Bei Verwendung von 1 bis 20 µl Probe kann dieser Assay Proben von 12,5 µg⁄ml bis zu 5 mg⁄ml mit geringer Variation zwischen Proteinen quantifizieren.
Das Qubit Protein Assaykit ist hochgradig selektiv für Proteine und so aufgebaut, dass es in Gegenwart von Reduktionsreagenzien genau ist, nicht aber in Gegenwart einer großen Menge an Detergenzien. Häufige Kontaminanten wie z. B. Reduktionsreagenzien (z. B. DTT, β-Mercaptoethanol), Salze, freie Nukleotide, Aminosäuren, Lösemittel und DNA, aber keine Detergenzien, sind in diesem Assay gut verträglich. Für andere Kontaminanten sind geringfügige Protokolländerungen erforderlich.
Das Kit enthält konzentrierte Assayreagenzien, Verdünnungspuffer und vorverdünnte BSA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, Ihre Probe hinzufügen (beliebige Volumina zwischen 1 µl und 20 µl sind akzeptabel) und die Konzentration ablesen.
Welches Produkt sollten Sie für die fluorometrische Proteinquantifizierung wählen?
• 1 bis 20 Proben: Verwenden Sie dieses Qubit Protein Assaykit mit dem Qubit Fluorometer
• 20 bis 2.000 Proben: Verwenden Sie das Quant-iT Proteinassaykit mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät
Qubit Protein BR Assaykit
Das Qubit Protein BR Assaykit bietet eine schnelle, einfache und zuverlässige Methode zur Bestimmung der Proteinkonzentration von aufgereinigten Proteinen, Lysaten, Serum, Plasma oder komplexen Proteinmischungen mit einem Qubit 4 Fluorometer. Dieses Proteinkit liefert eine genaue Proteinquantifizierung über einen breiten Bereich (0,1 bis 20 mg/ml), wodurch die meisten Proben sauber (unverdünnt) verwendet werden können und das mit den herkömmlichen Proteinquantifizierungsmethoden einhergehende Ausprobieren und die Verdünnungsschritte entfallen. Der Assay ist für viele gängige Kontaminanten wie Detergenzien, Reduktionsreagenzien (z. B. DTT, β-Mercaptoethanol), Salzen und Nukleinsäuren verträglich.
Zu den wichtigsten Merkmalen des Qubit Protein BR Assaykits gehören:
• Breiter dynamischer Bereich:—0,1 bis 20 mg/ml, Messung von Proben ohne Verdünnung
• Zwei-Punkt-Standardkurve:—zeitaufwändige Standardpräparation entfällt
• Automatische Konzentrationsbestimmung:—Proteinkonzentration liegt sofort vor; keine Offline-Berechnungen erforderlich
• Kompatibel:—präzise bei Vorhandensein von Reduktionsreagenzien, Detergenzien und anderen gängigen Pufferkomponenten
Das Qubit Protein BR Assaykit enthält zwei Kalibrierstandards: Protein BR Assaypuffer und Protein BR Assayreagenz. Fügen Sie einfach 150 bis 160 µl Protein BR Assaypuffer zu 10 oder 20 µl Ihrer Probe hinzu, gefolgt von 30 µl Protein BR Assayreagenz. 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren. Anschließend die Probe in ein Qubit 4-Gerät einführen und die Konzentration ablesen.
Hinweise
• Das Qubit Protein-Assay-Kit kann mit Qubit 1.0-, Qubit 2.0-, Qubit 3- und Qubit 4-Fluorometern verwendet werden
• Das Qubit Protein BR Assay-Kit ist ein fluoreszenzbasierter Assay, der nur für den Einsatz mit den Qubit 4-Fluorometern vorgesehen ist
• Dünnwandige klare 500 µl-PCR-Röhrchen (Best.- Nr. Q32856) sind erforderlich, aber nicht in den Proteinassay- und BR-Assay-Kits enthalten
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Qubit Protein Assay | |
Qubit™ | |
100 Reaktionen | |
12,5 µg/ml bis 5 mg/ml | |
Raumtemperatur |
Fluoreszenz | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
Qubit Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
100 Assays |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2850313 | Analysenzertifikat | 12/04/2024 | Q33211_LITL18 PROMO,Q33211 |
2747534 | Analysenzertifikat | 19/11/2023 | Q33211_LITL18 PROMO,Q33211 |
2690464 | Analysenzertifikat | 11/07/2023 | Q33211_LITL18 PROMO,Q33211 |
2591132 | Analysenzertifikat | 08/05/2023 | Q33211_LITL18 PROMO,Q33211 |
2535906 | Analysenzertifikat | 20/12/2022 | Q33211_LITL18 PROMO,Q33211 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen