Learn More
Kartell™ Mikrozentrifugenröhrchen-Gestell aus Polypropylen
Die beiden Ebenen lassen sich zur einfachen Reinigung einfach aufklappen und selbst im beladenen Zustand gut stapeln, um Platz im Labor zu sparen. Kartell™ Mikrozentrifugenröhrchengestelle aus Polypropylen stellen eine langlebige und praktische Lösung zur Lagerung von Röhrchen dar.
Marke:  Kartell™ 0056306
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15825527
  • 207.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit zwei Ebenen, die sich öffnen lassen, für einfache Reinigung und zum Stapeln, auch wenn sie geladen sind, um Platz im Labor zu sparen.Kartell™ Mikrozentrifugenröhrchen-Gestelle aus Polypropylen bieten eine haltbare und praktische Lösung für die Lagerung von Röhrchen.
  • Durchmesser oben: 10.8 mm, Durchmesser unten: 7.7 mm
  • Zweistufiges, platzsparendes Design, stapelbar, auch wenn beladen, zum einfachen Reinigen aufschnappen
  • Autoklavierbar
  • Ideal für trockene Verwendung auf dem Labortisch, nasse Verwendung in Wasserbädern oder Tiefkühlgeräten
  • Mehrere Farben lieferbar, alphanumerische Gitterreferenz und speziell gestaltete Etikettenräume auf jeder Seite liefern ein erstklassiges Probenidentifizierungssystem
  • Geeignet für 100 Röhrchen mit 1.5 ml und geschlossenen Kappen oder ohne Kappen oder 50 Röhrchen mit 1.5 ml mit offenen Kappen
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen
Gelb
Polypropylen
Wird trocken, in Wasserbädern oder in Tiefkühlgeräten verwendet
Autoklavierbar
Röhrchen (100 x 1,5 ml)
Ja
109.5 x 263 x 45 mm
Name des Produkts
Kartell™ Mikrozentrifugenröhrchen-Gestell aus Polypropylen > Maße:109,5 x 263 x 45 mm; Farbe:Gelb