Learn More
Kartell™ Mikrozentrifugenröhrchen-Gestell aus Polypropylen
Die beiden Ebenen lassen sich zur einfachen Reinigung einfach aufklappen und selbst im beladenen Zustand gut stapeln, um Platz im Labor zu sparen. Kartell™ Mikrozentrifugenröhrchengestelle aus Polypropylen stellen eine langlebige und praktische Lösung zur Lagerung von Röhrchen dar.
37.00 € - 218.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (100 x 1,5 ml) |
Material | Polypropylen |
Stapelbar | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15835527
|
Kartell™
0056310 |
Rot |
218.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15825527
|
Kartell™
0056306 |
Gelb |
207.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10478062
|
Kartell™
0056303 |
Weiß |
37.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Mit zwei Ebenen, die sich öffnen lassen, für einfache Reinigung und zum Stapeln, auch wenn sie geladen sind, um Platz im Labor zu sparen.Kartell™ Mikrozentrifugenröhrchen-Gestelle aus Polypropylen bieten eine haltbare und praktische Lösung für die Lagerung von Röhrchen.
- Durchmesser oben: 10.8 mm, Durchmesser unten: 7.7 mm
- Zweistufiges, platzsparendes Design, stapelbar, auch wenn beladen, zum einfachen Reinigen aufschnappen
- Autoklavierbar
- Ideal für trockene Verwendung auf dem Labortisch, nasse Verwendung in Wasserbädern oder Tiefkühlgeräten
- Mehrere Farben lieferbar, alphanumerische Gitterreferenz und speziell gestaltete Etikettenräume auf jeder Seite liefern ein erstklassiges Probenidentifizierungssystem
- Geeignet für 100 Röhrchen mit 1.5 ml und geschlossenen Kappen oder ohne Kappen oder 50 Röhrchen mit 1.5 ml mit offenen Kappen
Spezifikation
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | |
Röhrchen (100 x 1,5 ml) | |
Ja | |
109.5 x 263 x 45 mm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Wird trocken, in Wasserbädern oder in Tiefkühlgeräten verwendet |