Learn More
Pyrex™Labware Petrischale aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet überragende chemische Beständigkeit und gute Sicht. Pyrex™ Petrischalen aus Borosilikatglas sind eine zuverlässige Möglichkeit zur Anzucht von Bakterien oder Pilzen unter Laborbedingungen.
Marke:  Pyrex 1480/10D
227.33 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12043333
  • 273.52 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Speziell geformt, um eine gleichmäßige Wandstärke und gleichbleibendes optisches Leistungsverhalten zu gewährleisten
  • Autoklavierbar
  • Eng anliegender Deckel schützt die Umwelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Verschluss
Borosilikatglas
Petrischale
120 mm
Borosilikatglas
Rund
20 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    42
    Stunden
    16
    Minuten
    21
    Sekunden
    21
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™Labware Petrischale aus Borosilikatglas > Abmessungen:120 x 22 mm (Durchm. x H)