Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 50 bis 1000 ul
Umweltverträglich hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 50 bis 1000 μl sind dünnwandig, hochtransparent, einfach abzuwerfen und verursachen nur geringe Abfallmengen. Die Graduierungen ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke: BRAND™ 732212
40.34 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
- Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
- Die lose verpackten Spitzen sind blau, und die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das blaue Spitzentablett gesteckt.
Spezifikation
50 bis 1000 μl | |
Farblos | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Racks | |
TipBox, fünf Boxen mit je 96 Stück | |
Polypropylen |
Unsteril | |
7 cm | |
Für Routine-Pipettierarbeiten in Labor und Forschung | |
Universal | |
Ja | |
250, 500, 1000 μl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013219 | Analysenzertifikat | 21/03/2025 | 732212 |
0000013203 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | 732212 |
0000013218 | Analysenzertifikat | 13/01/2025 | 732212 |
0000011992 | Analysenzertifikat | 14/10/2024 | 732212 |
0000011751 | Analysenzertifikat | 15/07/2024 | 732212 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
13Minuten
30Sekunden
7 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
13Minuten
30Sekunden
7 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
10Stunden
13Minuten
30Sekunden
7