Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 1 bis 10 ml
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 1 bis 10 ml eignen sich optimal für die Arbeit mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml. Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
Marke:  BRAND™ 702603
38.13 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10787793
  • 55.10 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Umweltverträglich hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA.
  • Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Ideal für Arbeiten mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml.
    • Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
      TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 10 μl
15.65 cm
Bulk
Mikroliter Pipetten-Transferpette™ S 10 ml
Unsteril
Frei von DiHEMDA und Oleamid
Bagged, 2 x 100 Tips
Polypropylen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog Number702603
Chargennummer0000012991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number702603
Chargennummer0000012910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number702603
Chargennummer0000012897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number702603
Chargennummer0000012827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number702603
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen, 1 bis 10 ml > 10 ml-Spitzen; Pipettenspitzen; Großpackung; 2 Beutel mit 100 Spitzen; 200 Spitzen; Vol.: 1 bis 10 ml