Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 50 bis 1000 ul
Umweltverträglich hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 50 bis 1000 μl sind dünnwandig, hochtransparent, einfach abzuwerfen und verursachen nur geringe Abfallmengen. Die Graduierungen ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
14.00 € - 55.90 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 50 bis 1000 μl |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Länge (metrisch) | 7 cm |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Routine-Pipettierarbeiten in Labor und Forschung |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15134917
![]() |
BRAND™
732212 |
TipBox, fünf Boxen mit je 96 Stück |
51.30 €
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15124907
![]() |
BRAND™
732112 |
Spitzennachfülleinheit, 10 Platten mit je 96 Stück |
55.90 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15134927
![]() |
BRAND™
732252 |
TipStack, 2 x 5 Racks of 96 | N/A | |||||||
15164897
|
BRAND™
732032 |
Großpackung, abgepackt in 10 Beuteln zu 500 Stück |
14.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15104897
|
BRAND™
732012 |
Großgebinde, abgepackt in zwei Beuteln zu je 500 Stück |
34.20 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
- Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
- Die lose verpackten Spitzen sind blau, und die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das blaue Spitzentablett gesteckt.
Spezifikation
50 bis 1000 μl | |
7 cm | |
Für Routine-Pipettierarbeiten in Labor und Forschung | |
Ja | |
250, 500, 1000 μl |
Unsteril | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen, 50 bis 1000 ul