Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 50 bis 1000 μl
GREENER_CHOICE
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™ sind steril und frei von biologischen Schadstoffen. Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall. Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung. Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
Marke:  BRAND™ 732232
92.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15184917
  • 118.00 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
  • Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
  • Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
  • Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
  • Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
  • Die lose verpackten Spitzen sind blau, und die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das blaue Spitzentablett gesteckt.
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
  • Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
  • Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
  • So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
  • Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die den Probenverlust erhöhen können
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number732232
Chargennummer0000013329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number732232
Chargennummer0000009915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number732232
Chargennummer0000008665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog Number732232
Chargennummer0000008620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number732232
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 50 bis 1000 μl > Standard; im Gestell, TipBox, 10 Boxen mit 96 Stück