Learn More
Eppendorf™ Tip-Tubs mit Deckel (VE=10 Stck.) 50-6
Für das Ansaugen von Flüssigkeiten mit Mehrkanalpipetten
Marke: Eppendorf™ 0030058607
28.89 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Tip-Tub Reagenzien-Reservoir
- 70 ml
- Autoklavierbares Reservoir
- Enthält 10 Reservoirs und 10 Deckel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Absaugen von Flüssigkeiten | |
Autoklavierbares Reservoir |
70 mL | |
Mehrkanalpipetten | |
10 pro Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30