Learn More
Cole-Parmer™ Thermocouple™ Sensor
Diese Messfühler eignen sich für Anwendungen mit hohen Temperaturen. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Thermoelementfühler mit Isolierdraht enthalten ein gerades, isoliertes Kabel ohne Griff sowie Mini-Steckverbinder mit ANSI-Farbcode: Typ J – Schwarz, Typ K – Gelb und Typ T – Blau.
Marke: Cole-Parmer™ 08505-85
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der flexible, kaptonisolierte Draht eignet sich hervorragend für die Überprüfung von Lebensmitteltemperaturen
- Der flexible, glasfaserisolierte Draht ist für Hochtemperaturmessungen geeignet
- Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage lieferbar
- Sonden mit freiliegenden Anschlüssen werden nicht für den Einsatz mit wässrigen Lösungen empfohlen
- Setzen Sie Sonden mit freiliegenden Anschlüssen vom Typ J keiner Feuchtigkeit aus, da sie sonst korrodieren
Spezifikation
Thermoelement-Sonde | |
Ideal zur Temperaturmessung von Lebensmitteln | |
Kapton | |
60 Zoll (Sonde) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Thermocouple™ Sensor > Kapton-isoliert; Blau; Temperaturbereich: -150 bis 260 Grad C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur