Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0.5 bis 20 ul
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen, 0.5 bis 20 μl, ermöglichen das Pipettieren in Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten ohne Berührung der Wände. Graduierungen bei 2 μl und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung. Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
Marke: BRAND™ 732004
35.79 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das nicht-sterile, hochreine Polypropylen ist frei von Oleamid und DiHEMDA.
- Graduierungen bei2 und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
- Die schlanke Bauweise ermöglicht das Pipettieren in Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, ohne die Wände zu berühren.
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
- Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen Gestellstapel-Formaten.
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens.
- Die so erzeugte homogene, fehlerfreie Oberfläche hat nur eine geringe Oberflächenspannung.
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien.
- Für biologische Proben, die Reinigungsmittel wie Triton™ X-100, SDS, Tween usw. enthalten
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen.
Spezifikation
Life Science Quality | |
Ungefiltert | |
Farblos | |
1.8 in. | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius | |
Eng | |
1000 Pk. | |
Limited-use | |
Ja | |
PCR-fähig |
0.5 bis 20 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
46 mm | |
Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten, Arbeiten mit Mehrkanalpipetten | |
Bulk | |
Lose, 1 Beutel à 1.000 Stück | |
Pipettenspitzen | |
Universelle Passform | |
Polypropylen | |
2, 10 μl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012996 | Analysenzertifikat | 10/03/2025 | 732004 |
0000012408 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 732004 |
0000011686 | Analysenzertifikat | 28/10/2024 | 732004 |
0000011706 | Analysenzertifikat | 28/06/2024 | 732004 |
0000010857 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | 732004 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
6Stunden
3Minuten
31Sekunden
27 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
23Stunden
3Minuten
31Sekunden
27