Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Röhrchenschüttler
Digital Tube Rocker is a precision-controlled platform mixer that accommodates double capacity in a compact footprint for smooth rocking and uniform suspension.
Marke:  Thermo Scientific™ 88882018
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17358272
  • 885.41 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
88882017 (US-Stecker), 88882018 (EU-, UK-, CN-Stecker)
Beschreibung
Beschreibung
The Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker provides smooth agitation for mixing samples in test tubes. Designed for uniform specimen suspension with a compact footprint.
  • Digitale Anzeige von Geschwindigkeit und Neigungswinkel
  • Drehzahlbereich: 2–40 U/min
  • Drehzahlgenauigkeit ±1 U/min
  • Einstellbarer Schüttelwinkel: 1 bis 48° (±24°)
  • Winkelgenauigkeit: ±1°
  • Röhrchenkapazität:
    • Standard: 16 x 10 bis 20 mm Röhrchen/7 x 22 bis 30 mm Röhrchen
    • Doppelplattform: 30 x 10 bis 20 mm Röhrchen/14 x 22 bis 30 mm Röhrchen
  • Die optionale Doppelplattform bietet eine große Röhrchenkapazität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Digitale Röhrchenschüttler >