Learn More
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, niedriges Profil, mit Stehrand
Automatisierungskompatible 96-Well-PCR-Platte mit Vollrand für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0800
73.60 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
96-Well-Platten mit Vollrand haben ein niedriges, dünnwandiges Profil und sind kompatibel mit PCR- und qPCR-Anwendungen. Sie verfügen über einen SBS-Footprint und sind stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen. Diese Platten sind zudem als SuperPlates verfügbar, die stabiler sind als Standardplatten und sich deshalb für Robotersysteme besser eignen. Die 96-Well-Platten mit Vollrand haben bei H1 eine abgeschrägte Ecke. Diese Platten haben zudem 8 Aushöhlungen im Rahmen für das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block. Der Stehrand rundum bietet eine gleichmäßige Oberfläche für den Zugriff von Roboterarmen, sodass diese Platten ideal geeignet sind für die Verwendung in automatisierten Systemen.
Die Thermo Scientific 96-Well-Platten mit Stehrand haben ein niedriges Profil, dünne Wände und sind kompatibel mit PCR- und qPCR-Anwendungen. Sie verfügen über einen SBS-Footprint und sind stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen. Diese Platten sind zudem als SuperPlates verfügbar, die stabiler sind als Standardplatten und sich deshalb für Robotersysteme besser eignen. Die 96-Well-Platten mit Vollrand haben bei H1 eine abgeschrägte Ecke. Diese Platten haben zudem 8 Aushöhlungen im Rahmen für das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block. Der Stehrand rundum bietet eine gleichmäßige Oberfläche für den Zugriff von Roboterarmen, sodass diese Platten ideal geeignet sind für die Verwendung in automatisierten Systemen.
Besondere Eigenschaften- ANSI:SBS-Footprint und stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen
- Niedriges Profil für weniger Platzverlust und bessere PCR-Effizienz
- Verfügbar als SuperPlate mit vierfacher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
- Maximales Well-Volumen von 0,2 ml (bei Verwendung mit Klebefolie und Heißsiegelung)
- Proben sind aufgrund der durchsichtigen Wells sichtbar
- Abdichtung mit Thermo-Mats, Klebefolien, Heißversiegelung sowie allen Thermo Scientific Deckelstreifen
- 8 Aushöhlungen im Rahmen ermöglichen Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
- Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für problemlose Unterscheidung der Wells
- Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
- Abgeschrägte Ecke: H1
- PCR
- qPCR/Echtzeit-PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
0,2 ml | |
0,1 ml | |
25 plates |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Transparent | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
25 | |
Flaches Profil |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
4Minuten
59Sekunden
53