Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-EIA/RIA-Platten
Hergestellt aus Polypropylen für medizinische Zwecke, um große Temperaturänderungen, die von der Lagerung bis zum Thermocycling auftreten können, zu ermöglichen. Corning™ Thermowell™ 96 Well PCR-Mikrotiterplatten aus Polypropylen eignen sich ideal für die PCR-Reaktion (Polyerase Chain Reaction) zur DNA-Amplifikation.
Marke: Corning™ 6551
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit alphanumerischem Raster für einfache Probenidentifikation
- Die einheitliche Wandstärke sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung
- Zertifiziert DNase- und RNase-frei
- Nicht steril, ohne Deckel
- Automatisierungskompatibel
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
Kann für Anwendungen mit geringerem Durchsatz in Streifen mit 3 x 8 Well geschnitten werden.Verfügbarer PCR-Plattenadapter zur Verwendung mit ABI PRISM™ 3700 DNA-Analysator | |
Naturfarben | |
96 | |
200 μl | |
PCR | |
25/Packung |
DNase- und RNase-frei | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
25/Karton | |
25/Packung |
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ 96-Well-EIA/RIA-Platten > Keine
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur