Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Clear Adhesive Film
Sorgt für eine sichere Versiegelung der gesamten Mikrotiterplatte, um Verdunstung und eine Kontamination zwischen Wells zu verhindern.
Marke:  Applied Biosystems™ 4306311
177.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10595025
  • 218.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Enthält: 100 Folien
Beschreibung
Beschreibung
Verfügbar im transparenten Format (wirtschaftlich und haftend) oder im optischen Format (einsatzbereit für die Echtzeit-PCR und klebfrei).
  • Die Klebefolie gewährleistet eine sichere Versiegelung der Wells und verhindert Undichtheiten und Verdampfung.
  • Einfaches Befestigen und Entfernen
Reduziert Leckagen, Verdunstung und Kontamination von Well zu Well
  • Diese Klebefolie versiegelt die Proben in den Wells Ihrer Mikrotiterplatten sicher und reduziert Undichtheiten, Verdunstung und Kontamination von Well zu Well.
  • Einfach zu bedienen
    • Einfach die Schutzfolie von der Klebefolie abziehen und die Klebefolie fest auf die Oberseite der Mikrotiterplatten aufdrücken.
    • Nach der Versiegelung können Mikrotiterplatten sicher und ohne Bedenken bezüglich einer Kontamination gestapelt werden.
    • Beschleunigen Sie mit dem MicroAmp Klebefolien-Applikator das Versiegeln einer Vielzahl von Mikrotiterplatten.
    Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
    Automatisierte Aufreinigung von genomischer DNA, automatisierte Aufreinigung von Nukleinsäuren, Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, PCR, PCR & Real-Time PCR
    Bestellinformation
    Versandbedingung: Raumtemperatur
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    klar
    Steril
    100 films
    GeneAmp 9700, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti Dx Fast Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, Veriti Thermocycler, ProFlex™ PCR-System
    Folie, Dichtung oder Applikator
    Klebefolie
    96/384-Well-Platten
    Polyethylen
    96
    Enthält: 100 Folien
    Lagerung: Raumtemperatur
    Raumtemperatur
    MicroAmp
    -20°C to +120°C
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer00147075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2023 Catalog Number4306311_LITL18 PROMO,4306311
    Chargennummer00139139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2021 Catalog Number4306311_LITL18 PROMO,4306311
    Chargennummer00139138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2021 Catalog Number4306311_LITL18 PROMO,4306311
    Chargennummer00139952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2021 Catalog Number4306311_LITL18 PROMO,4306311
    Chargennummer00139778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2021 Catalog Number4306311_LITL18 PROMO,4306311
    Name des Produkts
    Applied Biosystems™ MicroAmp™ Clear Adhesive Film > 100 Folien, klar