Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, Sustain™ Series
The Thermo Scientific PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, Sustain Series, has a low-profile, thin well wall design and is compatible with PCR and qPCR applications.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0800SS
67.83 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 30179690
  • 131.00 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Custom Barcoding Available
SBS-Standard
Natural
Polypropylene
Less waste, renewable material
Certified DNase-, RNase-, Human DNA-, and PCR Inhibitor-free
Autoklavierbar
Skirted
96
25 plates
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, Sustain™ Series > 25 Platten