Learn More
Eppendorf™ 96-Well DNA LoBind Deepwell Platten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10664093 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Anzahl pro Packung:
20
40
80
120
Packungsgröße:
120 Stück
20 Stück
40 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10664093
Marke: Eppendorf™ 0030503201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschleunigen Sie Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe mithilfe dieser 96-Well Platten aus Polypropylen. Eppendorf™ 96-Well DNA-LoBind-DeepWell-Platten ermöglichen eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung.
  • Diese Polypropylen-Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung.
  • Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
  • Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
  • LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifiziert Ja
Format Standard
Nachweisverfahren Quantitative Proteinanalyse
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Material Polycarbonat
Anzahl Wells 96
Oberflächenbehandlung DNA-LoBind
Gesamtvolumen (metrisch) Well 1,0 mL
Wellform Konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für PCR-Techniken
Max. Wärmebeständigkeit 121 °C
Anzahl pro Packung 20