Learn More
Eppendorf™ 96-Well DNA LoBind Deepwell Platten
Beschleunigen Sie Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe mithilfe dieser 96-Well Platten aus Polypropylen. Eppendorf™ 96-Well DNA-LoBind-DeepWell-Platten ermöglichen eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung.
Marke: Eppendorf™ 0030507100
1151.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Diese Polypropylen-Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung.
- Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Ja | |
Quantitative Proteinanalyse | |
Weiß | |
96 | |
38 ml | |
Ja | |
121 °C | |
120/Karton |
Standard | |
8 x 12 | |
Polycarbonat | |
DNA-LoBind | |
Konischer Boden (V-Well) | |
Für PCR-Techniken | |
120 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
O219482G | Analysenzertifikat | 25/03/2025 | 0030507100 |
N217995P | Analysenzertifikat | 09/01/2025 | 0030507100 |
N215924M | Analysenzertifikat | 23/10/2024 | 0030507100 |
M214043Q | Analysenzertifikat | 08/11/2023 | 0030507100 |
L206354O | Analysenzertifikat | 26/06/2023 | 0030507100 |