Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ ungefärbte Proteinleiter, Low Range
Eine Mischung aus 8 aufgereinigten Proteinen und Peptiden (3,4 bis 100 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Gelelektrophorese von Peptiden und kleinen Proteinen.
Marke: Thermo Scientific™ 26632X4
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ PageRuler ungefärbte Proteinleiter für den niedrigen Bereich ist eine Mischung aus acht (8) aufgereinigten Proteinen und Peptiden (3,4 bis 100 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Gelelektrophorese von Peptiden und kleinen Proteinen.
Die Protein-MW-Marker trennen sich bei der Analyse durch SDS-PAGE in klar erkennbare scharfe Banden auf und werden mit Coomassie-Farbstoff oder Silber gefärbt. Die 100 kDa-Proteinbande zeigt die ungefähre Position großer Proteine an, und die 25 kDa-Bande ist von größerer Intensität und dient als Referenzbande. Proteine können auf Western Blots durch Färben mit Ponceau S, Coomassie-Blau oder anderen Proteinfärbungen nachgewiesen werden. Darüber hinaus enthalten die Leiterproteine (außer den 5 und 3,4 kDa-Peptiden) eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz und können auf Western Blots mit Strep-Tactin™ Konjugaten nachgewiesen werden. Die PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder ist gebrauchsfertig: kein Aufwärmen, weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels vor dem Gebrauch.Besondere Merkmale:
Größenbereich – sieben Proteine und ein Peptid im Bereich von 3,4 bis 100 kDa
Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
Scharfe Banden – ausgezeichnete Genauigkeit für den Nachweis mit Coomassie- oder Silberfärbung
Referenzbanden – die 25 kDa-Bande ist stärker als die anderen und erleichtert die Orientierung
Getaggt – jedes Protein in der Leiter enthält eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Enthält:
Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 100 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Genaue Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western-Blots
Spezifikation
Inhalt: acht 250 µl-Fläschchen Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 100 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern |
|
Proteinleiter | |
3,4 bis 100 kDa | |
100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa | |
8 x 250 µl |
8 | |
Ja | |
Ungefärbt | |
PageRuler™ | |
SDS-PAGE |