Learn More
Thermo Scientific™ Einzeln abgedichteter Festwinkelrotor (8 x 50 ml)
Zentrifugieren Sie acht konische Röhrchen in einzeln versiegelten Behältern.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003694
2012.81 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10605835
  • 2170.80 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zentrifugieren Sie acht konische Röhrchen in einzelnen aerosoldichten Gefäßen mit dem Thermo Scientific™ 8 x 50 ml abgedichteten Festwinkelrotor.
Einzeln abgedichtete Behälter für Hochrisikoproben, zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien.
Durch sicheren Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in nur 3 Sekunden:
  • Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors
    1. Keine Werkzeuge erforderlich
    2. Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
  • Freier Zugang zur Kammer für einfache Reinigung
  • Schneller Wechsel zwischen Anwendungen – von konischen Röhrchen zu Blutentnahmeröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten – und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einzeln abgedichteter Festwinkelrotor (8 x 50 ml)
8 x 50 ml
6.500 U/min
116 mm
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 und SL 16
Festwinkelrotor
6.755 × g
143 mm
29,5 mm
25°
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Einzeln abgedichteter Festwinkelrotor (8 x 50 ml) > 8 x 50 ml Festwinkelrotor