Learn More
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latex-Agglutinationstest
Rasche Identifizierung und Differenzierung von Staphylokokken, die Koagulase und/oder Protein A, insbesondere Staphylococcus aureus aufweisen, von anderen Staphylokokken.
Marke:  Thermo Scientific™ R30859901
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11494089
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Staphaurex Latex-Agglutinationstest
Protein A
Testlatex, Einweg-Reaktionskarten, Einweg-Proben- und Misch-Stäbchen
Staphylococcus aureus
Positiv
Ja
Testkit für Staphylococcus aureus
120 Tests/Kit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6208757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberR30859901
Chargennummer6183589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberR30859901
Chargennummer6211004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog NumberR30859901
Chargennummer6160636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberR30859901
Chargennummer6149410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberR30859901
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latex-Agglutinationstest > 120 Tests/Kit