Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ ungefärbte Proteinleiter, Low Range
Artikelnummer. p-7225564 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11802134
Marke: Thermo Scientific™ 26632
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Eine Mischung aus 8 aufgereinigten Proteinen und Peptiden (3,4 bis 100 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Gelelektrophorese von Peptiden und kleinen Proteinen.
Die Thermo Scientific™ PageRuler ungefärbte Proteinleiter für den niedrigen Bereich ist eine Mischung aus acht (8) aufgereinigten Proteinen und Peptiden (3,4 bis 100 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Gelelektrophorese von Peptiden und kleinen Proteinen.
Die Protein-MW-Marker trennen sich bei der Analyse durch SDS-PAGE in klar erkennbare scharfe Banden auf und werden mit Coomassie-Farbstoff oder Silber gefärbt. Die 100 kDa-Proteinbande zeigt die ungefähre Position großer Proteine an, und die 25 kDa-Bande ist von größerer Intensität und dient als Referenzbande. Proteine können auf Western Blots durch Färben mit Ponceau S, Coomassie-Blau oder anderen Proteinfärbungen nachgewiesen werden. Darüber hinaus enthalten die Markerproteine (außer den 5 und 3,4 kDa-Peptiden) eine integrierte Step-tag™ II Sequenz und können mit Strep-Tactin™ Konjugaten auf Western Blots nachgewiesen werden. Die PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder ist gebrauchsfertig: kein Aufwärmen, weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels vor dem Gebrauch.
Leistungsmerkmale:
  • Größenbereich – 7 Proteine und 1 Peptid von 3,4 bis 100 kDa
  • Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
  • Deutlich sichtbare Banden – Ausgezeichnete Genauigkeit für den Nachweis mit Coomassie- oder Silberfärbemitteln
  • Referenzbanden – Die 25 kDa-Bande ist zur einfachen Orientierung stärker als die anderen
  • Getaggt – Jedes Protein in der Leiter enthält eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz
  • Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Im Lieferumfang enthalten:
Proteine in 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Genaue Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western-Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Inhalt: zwei 250 μL-Fläschchen
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 100 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C lagern
Number of Markers 8
Produkttyp Proteinleiter
Sofort einsatzbereit Ja
Empfohlene Anwendungen Tricin-Gele
Größenbereich 3,4 bis 100 kDa
Färbemitteltyp Ungefärbt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tricine gels
Gelkompatibilität Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Molekulargewicht 100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa
Produktlinie PageRuler
Menge 2 x 250 μl
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Systemtyp SDS-PAGE