Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Dank des integrierten AVCS garantieren diese 9-mm-Schraubverschlüsse stets eine optimale, gleichbleibende Versiegelung.
5.75 € - 422.00 €
Code produit | Marque | Farbe | Septum | Beschreibung | Material | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Farbe | Septum | Beschreibung | Material | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13246409
|
Thermo Scientific™
C5000-50 |
Durchsichtig | Polypropylen | Durchsichtiger Verschluss mit integrierter Membran aus Polypropylen | Polypropylen |
15.89 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13256409
|
Thermo Scientific™
C5000-50B |
Blau | Polypropylen | Blauer Verschluss mit integrierter Membran aus Polypropylen | Polypropylen |
15.89 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15256543
|
Thermo Scientific™
C5000-98B |
Blau | Kein Septum | 9-mm-Schraubverschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
6.81 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15236573
|
Thermo Scientific™
C5000-56AL |
Blau | Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring | 9-mm-Schraubverschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Aluminium, Silikon, Polypropylen |
38.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15246573
|
Thermo Scientific™
C5000-52AE |
Blau | Feste PTFE-Scheibe mit Dichtungsring aus Silikon | 9-mm-Schraubverschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | PTFE, Silikon, Polypropylen |
38.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13296409
|
Thermo Scientific™
9-SCK(B)-8RT1X |
Blau, Rot, Transparent | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE, vorgeschlitzt | Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
221.38 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13191753
|
Thermo Scientific™
60180-669 |
Rosa, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | 9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13266409
|
Thermo Scientific™
C5000-44B |
Blau | Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon | Blauer Verschluss mit weichem, hochreinem T/S-Septum | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13276409
|
Thermo Scientific™
C5000-45B |
Blau | Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon, vorgeschlitzt | Blauer Verschluss mit weichem, hochreinem T/S-Septum, vorgeschlitzt | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13296389
|
Thermo Scientific™
C5000-51B |
Blau, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | Blaue Kappe mit Septum aus PTFE/rotem Gummi | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13206399
|
Thermo Scientific™
C5000-53B |
Blau, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Blaue Kappe mit Septum aus PTFE/Silikon/PTFE | PTFE, Silikon, Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13486129
|
Thermo Scientific™
C5000-54B |
Blau, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Blaue Kappe mit Septum aus PTFE/Silikon | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13226399
|
Thermo Scientific™
C5000-55B |
Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | Blaue Kappe mit Septum aus PTFE/Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10296653
|
Thermo Scientific™
60180-516 |
Blau, Durchsichtig | Durchsichtiges PTFE/blaues Silikon | 9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13101763
|
Thermo Scientific™
60180-670 |
Rosa, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | 9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13236409
|
Thermo Scientific™
C5000-99B |
Blau, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | Blaue geschlossene Kappe mit Septum aus PTFE/rotem Gummi | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11543860
|
Thermo Scientific™
60180-728 |
Blau, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | 9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11553860
|
Thermo Scientific™
60180-729 |
Blau, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | 9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13111763
|
Thermo Scientific™
60180-671 |
Rosa, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | 9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15296543
|
Thermo Scientific™
C5000-98P |
Rosa | Kein Septum | 9-mm-Schraubverschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15216553
|
Thermo Scientific™
C5000-51A |
Schwarz, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15256553
|
Thermo Scientific™
C5000-51P |
Rosa, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15226553
|
Thermo Scientific™
C5000-51G |
Grün, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15246553
|
Thermo Scientific™
C5000-51Y |
Gelb, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15236553
|
Thermo Scientific™
C5000-51R |
Rot, Elfenbein | PTFE/Gummi | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15276553
|
Thermo Scientific™
C5000-53G |
Grün, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15266553
|
Thermo Scientific™
C5000-53A |
Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15206563
|
Thermo Scientific™
C5000-53P |
Rosa, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | PTFE, Silikon, Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15286553
|
Thermo Scientific™
C5000-53R |
Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15296553
|
Thermo Scientific™
C5000-53Y |
Gelb, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15216563
|
Thermo Scientific™
C5000-54A |
Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15226563
|
Thermo Scientific™
C5000-54G |
Grün, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15171889
|
Thermo Scientific™
C5000-54Y |
Gelb, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15181889
|
Thermo Scientific™
C5000-54R |
Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15236563
|
Thermo Scientific™
C5000-54P |
Rosa, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15246563
|
Thermo Scientific™
C5000-55A |
Schwarz, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15256563
|
Thermo Scientific™
C5000-55G |
Grün, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15266563
|
Thermo Scientific™
C5000-55R |
Rot, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15276563
|
Thermo Scientific™
C5000-55Y |
Gelb, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15286563
|
Thermo Scientific™
C5000-55P |
Rosa, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15206573
|
Thermo Scientific™
C5000-57B |
Blau, Elfenbein, Rot | Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi, vorgeschlitzt | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15296563
|
Thermo Scientific™
C5000-57G |
Grün, Elfenbein, Rot | Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi, vorgeschlitzt | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15216573
|
Thermo Scientific™
C5000-46M |
Blau | Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon | 9-mm-Magnetverschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15226573
|
Thermo Scientific™
C5000-47M |
Blau | Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon, vorgeschlitzt | 9-mm-Magnetverschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13121763
|
Thermo Scientific™
60180-672 |
Rosa, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | 9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13286409
|
Thermo Scientific™
9-SCK(B)-8RT1 |
Blau, Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13206419
|
Thermo Scientific™
9-SCK(B)-ST1 |
Blau, Weiß, Rot | Weißes Silikon/Rotes PTFE | Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung | PTFE, Silikon, Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15246603
|
Thermo Scientific™
9-SCK(G)-ST1 |
Grün, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15256603
|
Thermo Scientific™
9-SCK(N)-ST1 |
Transparent, Weiß, Rot | Weißes Silikon/Rotes PTFE | Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13216419
|
Thermo Scientific™
9-SCK(B)-ST101 |
Blau | Blaues Silikon/PTFE | Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13226419
|
Thermo Scientific™
9-SCK(B)-ST1X |
Blau, Weiß, Rot | Weißes Silikon/Rotes PTFE, Y-vorgeschlitzt | Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung | PTFE, Silikon, Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13236419
|
Thermo Scientific™
9-SCK(B)-TST1 |
Blau, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13226429
|
Thermo Scientific™
9-SCSK(B)-8RT1 |
Blau, Rot, Beige | Roter Naturkautschuk/beiges PTFE | Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung | Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
13246429
|
Thermo Scientific™
9-SCNK(B) |
Blau | Kein Septum | 9 mm geschlossene Kappe, kurzes Schraubgewinde | Kein Septum |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10549732
|
Thermo Scientific™
9-SCJ(W)-ST101 |
Weiß, Blau | Blaues Silikon/PTFE | 9-mm-Kurzer Schraubverschluss mit integraler Polypropylen-Membran | HDPE |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15206613
|
Thermo Scientific™
9-MSC(BG)-ST1 |
Blau, Gold, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | 9-mm-oben offener Schraubverschluss, kurzes Schraubgewinde, 6-mm-Öffnung, magnetisch | Polypropylen, Stahl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15216613
|
Thermo Scientific™
9-MSC(BG)-ST101 |
Blau, Gold | Weiches Septum, blaues Silikon/PTFE | 9-mm-oben offener Schraubverschluss, kurzes Schraubgewinde, 6-mm-Öffnung, magnetisch | Polypropylen, Stahl, Steel |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15226613
|
Thermo Scientific™
9-MSC(BG)-ST101X |
Blau, Gold | Weiches Septum, blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt | 9-mm-oben offener Schraubverschluss, kurzes Schraubgewinde, 6-mm-Öffnung, magnetisch | Polypropylen, Stahl, Steel |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15318026
|
Thermo Scientific™
C5000-62B |
Blau, Transparent | Verbundkappe, naturfarbenes PTFE/transparentes Silikon | 9-mm-Schraubverschuss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | PTFE, Silikon, Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15368026
|
Thermo Scientific™
C5000-64B |
Schwarz, Rot, Weiß | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | 9-mm-Schraubverschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | PTFE, Silikon, Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15338036
|
Thermo Scientific™
C5000-75C |
Grau, Rot, Weiß | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | 9-mm-Schraubverschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung | PTFE, Silikon, Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Description
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Die AVCS-Technologie (Advanced Vial Closure System), die in Thermo Scientific™ 9-mm-Schraubverschlüssen und Septen für Autosamplerfläschchen integriert ist, sorgt stets für eine optimale, gleichbleibende Versiegelung. Mit nur einer Drehung lassen sie sich bequem anbringen und entfernen und bieten eine kostengünstige Alternative zu Verschlusskappen mit verklebten Septa. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Mithilfe der neuen National Target DP 9-mm-Verschlüsse können Chromatographieanwender Proben zuverlässiger und effizienter analysieren. Der Verschluss der C5000-Serie ist für fast alle Chromatographie-Autosampler geeignet, die für 12 × 32 cm Fläschchentabletts ausgerüstet sind, verhindert effektiv ein Durchdrücken des Septums und trägt zu einer erheblichen Verbesserung der Produktivität und Flexibilität im Labor bei. Kern der Verschlüsse der National Target DP 9 mm C5000-Serie ist die Advanced Vial Closure System Technologie. Einfach ausgedrückt: AVCS ermöglicht es Ihnen, Ihren Verschluss so zu halten, wie nie zuvor. Die Verschlüsse der C5000-Serie sind vollständig kompatibel mit allen Target DP 9-mm-Fläschchen der C4000-Serie.
Merkmale der Target DP 9-mm-Fläschchenverschlüsse:
- Das Durchdrücken der Sepen ist durch die verbesserte Innengeometrie nahezu ausgeschlossen
- Bessere Dichtungseigenschaften
- AVCS bietet die Freiheit, das beste Septum für Ihr Gerät und Ihre Anwendungen auszuwählen
- Kosteneffiziente Alternative zu den derzeitigen Maßnahmen zur Vermeidung des Durchdrückens (verklebte Septa)
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßige Riffelung für die optimale Handhabung selbst bei schlecht sitzenden Handschuhen
- Raue Kanten wurden eliminiert, was die Verwendung vereinfacht und komfortabler macht und gleichzeitig den Autosampler-Betrieb verbessert
Weitere Informationen finden Sie unter
www.fishersci.com, wo Sie nach Schlüsselwörtern suchen können
National Target DP Fläschchenverschlüsse.
National C5000-Serie Target DP 9 mm Weitöffnung 9 mm Verschluss
- Ein Fläschchen mit weiter Öffnung verdient einen Verschluss mit weiter Öffnung. Durch die Verwendung der AVCS-Technologie vergrößert der Verschluss mit weiter Öffnung der C5000-Serie die verfügbare Injektionsfläche um mehr als 7 % und bietet so eine größere Fläche für das Eindringen der Injektionsnadel.
National C5000-Serie Target DP 9 mm Integraler Membranverschluss
- Neben der AVCS-Technologie bietet der Verschluss der C5000-Serie eine halogen- und gummifreie Probenhandhabungsumgebung für HPLC-Anwendungen oder Anwendungen, bei denen Silikone und Gummisepta nicht geeignet sind.
National C5000-Serie Target DP 9-mm-Festverschluss
- Die AVCS-Technologie bietet maximalen Schutz für Proben während der Langzeitlagerung. Die Schutzkappe verhindert eine versehentliche Punktion des Septums und den daraus resultierenden Probenverlust. Kann bei bis zu -80 °F gelagert werden.
Spécification
9 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.