Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Dank des integrierten AVCS garantieren diese 9-mm-Schraubverschlüsse stets eine optimale, gleichbleibende Versiegelung.
Marke:  Thermo Scientific™ C5000-51A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15216553
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung
Polypropylen
Surestop
1,0 mm
9 mm
Schwarz, Elfenbein, Rot
PTFE/Gummi
100/Packung
Oben offener Schraubverschluss
9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen > Verschluss mit offener Kappe; elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi; schwarz
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.