Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Dank des integrierten AVCS garantieren diese 9-mm-Schraubverschlüsse stets eine optimale, gleichbleibende Versiegelung.
Marke:  Thermo Scientific™ 9-MSC(BG)-ST101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15216613
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
9-mm-oben offener Schraubverschluss, kurzes Schraubgewinde, 6-mm-Öffnung, magnetisch
Polypropylen, Stahl, Steel
100/Packung
Schraubkappe, oben offen
9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Blau, Gold
Weiches Septum, blaues Silikon/PTFE
1,0 mm
9 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.