Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Kits mit Kappen und Septen für Chromatographie-Autosamplerfläschchen
- Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Artikelnummer. 13236419| Artikelnummer. | Farbe | Septum | Material | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13236419 | Blau, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 500 Stück |
| 11543860 | Blau, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | Polypropylen | Oben offene Kappe | 1000 Stück |
| 11553860 | Blau, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen | Schraubverschluss | 1000 Stück |
| 10296653 | Blau, Durchsichtig | Durchsichtiges PTFE/blaues Silikon | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | - |
| 13191753 | Rosa, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | - |
| 13101763 | Rosa, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 13111763 | Rosa, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 13121763 | Rosa, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 13266409 | Blau | Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 13276409 | Blau | Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 13296389 | Blau, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 13486129 | Blau, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 13226399 | Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 13236409 | Blau, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | Polypropylen | Schraube | 100 Stück |
| 15206613 | Blau, Gold, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | Polypropylen, Stahl | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15216613 | Blau, Gold | Weiches Septum, blaues Silikon/PTFE | Polypropylen, Stahl, Steel | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 15226613 | Blau, Gold | Weiches Septum, blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt | Polypropylen, Stahl, Steel | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 10549732 | Weiß, Blau | Blaues Silikon/PTFE | HDPE | Schraubkappe, oben offen | 500 Stück |
| 13286409 | Blau, Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 500 Stück |
| 13296409 | Blau, Rot, Transparent | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE, vorgeschlitzt | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 500 Stück |
| 13216419 | Blau | Blaues Silikon/PTFE | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 500 Stück |
| 15246603 | Grün, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 500 Stück |
| 15256603 | Transparent, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 500 Stück |
| 13226429 | Blau, Rot, Beige | Roter Naturkautschuk/beiges PTFE | Polypropylen | Schraube | 500 Stück |
| 15216573 | Blau | Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon | Polypropylen | Schraubverschluss mit offener Kappe (magnetisch) | 100 Stück |
| 15226573 | Blau | Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen | Schraubverschluss mit offener Kappe (magnetisch) | 100 Stück |
| 15216553 | Black, Ivory, Red, Schwarz, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15226553 | Grün, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15256553 | Rosa, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15236553 | Rot, Elfenbein | PTFE/Gummi | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15246553 | Gelb, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15266553 | Black, Red, White, Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15276553 | Grün, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15286553 | Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15296553 | Gelb, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15216563 | Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15226563 | Grün, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15236563 | Rosa, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15181889 | Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15171889 | Gelb, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15246563 | Schwarz, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15256563 | Grün, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15286563 | Rosa, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15266563 | Rot, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15276563 | Gelb, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15206573 | Blau, Elfenbein, Rot | Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi, vorgeschlitzt | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
| 15296563 | Grün, Elfenbein, Rot | Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi, vorgeschlitzt | Polypropylen | Oben offener Schraubverschluss | 100 Stück |
Artikelnummer. 13236419
Marke: Thermo Scientific™ 9SCK(B)TST1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With Advanced Vial Closure System (AVCS) technology built into 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Caps and Septa you will get an optimal, consistent seal every time. With just one turn, they offer easy-on, easy-off convenience, and are a cost effective alternative to caps with bonded septa. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Mithilfe der neuen National Target DP 9 mm Verschlüsse können Chromatographieanwender Proben zuverlässiger und effizienter analysieren. Der Verschluss der C5000-Serie ist für fast alle Chromatographie-Autosampler geeignet, die für 12 x 32 cm Fläschchentabletts ausgerüstet sind, verhindert effektiv ein Durchdrücken des Septums und trägt zu einer erheblichen Verbesserung der Produktivität und Flexibilität im Labor bei. Kern der Verschlüsse der National Target DP 9 mm C5000 Serie ist die Advanced Vial Closure System Technologie. Einfach ausgedrückt: AVCS ermöglicht es Ihnen, Ihren Verschluss so zu halten, wie nie zuvor. Die Verschlüsse der C5000-Serie sind vollständig kompatibel mit allen Target DP 9 mm-Fläschchen der C4000-Serie.
Merkmale der Target DP 9 mm-Fläschchenverschlüsse:
- Das Durchdrücken der Septen ist durch die verbesserte Innengeometrie nahezu ausgeschlossen
- Bessere Dichtungseigenschaften
- AVCS bietet die Freiheit, das beste Septum für Ihr Gerät und Ihre Anwendungen auszuwählen
- Kosteneffiziente Alternative zu den derzeitigen Maßnahmen zur Vermeidung des Durchdrückens (verklebte Septa)
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßige Riffelung für die optimale Handhabung selbst bei schlecht sitzenden Handschuhen
- Raue Kanten wurden eliminiert, was die Verwendung vereinfacht und komfortabler macht und gleichzeitig den Autosampler-Betrieb verbessert
Weitere Informationen finden Sie unter
www.fishersci.com, wo Sie nach Schlüsselwörtern suchen können
National Target DP Fläschchen Verschlüsse.
National C5000 Serie Target DP 9 mm Weitöffnung 9 mm Verschluss
- Ein Fläschchen mit weiter Öffnung verdient einen Verschluss mit weiter Öffnung. Durch die Verwendung der AVCS-Technologie vergrößert der Verschluss mit weiter Öffnung der C5000-Serie die verfügbare Injektionsfläche um mehr als 7 % und bietet so eine größere Fläche für das Eindringen der Injektionsnadel.
National C5000 Serie Target DP 9 mm Integraler Membranverschluss
- Neben der AVCS-Technologie bietet der Verschluss der C5000-Serie eine halogen- und gummifreie Probenhandhabungsumgebung für HPLC-Anwendungen oder Anwendungen, bei denen Silikone und Gummisepta nicht geeignet sind.
National C5000-Serie Ziel-DP 9 mm-Festverschluss
- Die AVCS-Technologie bietet maximalen Schutz für Proben während der Langzeitlagerung. Die Schutzkappe verhindert eine versehentliche Punktion des Septums und den daraus resultierenden Probenverlust. Kann bis zu -80 °F gelagert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |
| Farbe | Blau, Rot, Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE |
| Menge | 500/Packung |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Verschlussgröße | 9 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde |
| Produkttyp | Schraubkappe, oben offen |