Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 15206563
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Rot, Weiß
Blau, Transparent
Blau, Weiß, Rot
Blue, Blau
Durchsichtig
Grau, Rot, Weiß
Rosa
Rosa, Rot, Weiß
Schwarz, Rot, Weiß
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring
Feste PTFE-Scheibe mit Dichtungsring aus Silikon
Kein Septum
Polypropylen
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Verbundkappe, naturfarbenes PTFE/transparentes Silikon
Weißes Silikon/Rotes PTFE, Y-vorgeschlitzt
Material:
Aluminium, Silikon, Polypropylen
Kein Septum
PTFE, Silikon, Polypropylen
Polypropylen
Typ:
Oben offener Schraubverschluss
Schraube
Schraubkappe, oben offen
Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Product Code. 15206563
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ C500053P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Dank des integrierten AVCS garantieren diese 9-mm-Schraubverschlüsse stets eine optimale, gleichbleibende Versiegelung.
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Die AVCS-Technologie (Advanced Vial Closure System), die in Thermo Scientific™ 9-mm-Schraubverschlüssen und Septen für Autosamplerfläschchen integriert ist, sorgt stets für eine optimale, gleichbleibende Versiegelung. Mit nur einer Drehung lassen sie sich bequem anbringen und entfernen und bieten eine kostengünstige Alternative zu Verschlusskappen mit verklebten Septa. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Mithilfe der neuen National Target DP 9 mm Verschlüsse können Chromatographieanwender Proben zuverlässiger und effizienter analysieren. Der Verschluss der C5000-Serie ist für fast alle Chromatographie-Autosampler geeignet, die für 12 x 32 cm Fläschchentabletts ausgerüstet sind, verhindert effektiv ein Durchdrücken des Septums und trägt zu einer erheblichen Verbesserung der Produktivität und Flexibilität im Labor bei. Kern der Verschlüsse der National Target DP 9 mm C5000 Serie ist die Advanced Vial Closure System Technologie. Einfach ausgedrückt: AVCS ermöglicht es Ihnen, Ihren Verschluss so zu halten, wie nie zuvor. Die Verschlüsse der C5000-Serie sind vollständig kompatibel mit allen Target DP 9 mm-Fläschchen der C4000-Serie.
Merkmale der Target DP 9 mm-Fläschchenverschlüsse:
  • Das Durchdrücken der Septen ist durch die verbesserte Innengeometrie nahezu ausgeschlossen
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • AVCS bietet die Freiheit, das beste Septum für Ihr Gerät und Ihre Anwendungen auszuwählen
  • Kosteneffiziente Alternative zu den derzeitigen Maßnahmen zur Vermeidung des Durchdrückens (verklebte Septa)
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßige Riffelung für die optimale Handhabung selbst bei schlecht sitzenden Handschuhen
  • Raue Kanten wurden eliminiert, was die Verwendung vereinfacht und komfortabler macht und gleichzeitig den Autosampler-Betrieb verbessert
Weitere Informationen finden Sie unter
www.fishersci.com, wo Sie nach Schlüsselwörtern suchen können
National Target DP Fläschchen Verschlüsse.
National C5000 Serie Target DP 9 mm Weitöffnung 9 mm Verschluss
  • Ein Fläschchen mit weiter Öffnung verdient einen Verschluss mit weiter Öffnung. Durch die Verwendung der AVCS-Technologie vergrößert der Verschluss mit weiter Öffnung der C5000-Serie die verfügbare Injektionsfläche um mehr als 7 % und bietet so eine größere Fläche für das Eindringen der Injektionsnadel.
National C5000 Serie Target DP 9 mm Integraler Membranverschluss
  • Neben der AVCS-Technologie bietet der Verschluss der C5000-Serie eine halogen- und gummifreie Probenhandhabungsumgebung für HPLC-Anwendungen oder Anwendungen, bei denen Silikone und Gummisepta nicht geeignet sind.
National C5000-Serie Ziel-DP 9 mm-Festverschluss
  • Die AVCS-Technologie bietet maximalen Schutz für Proben während der Langzeitlagerung. Die Schutzkappe verhindert eine versehentliche Punktion des Septums und den daraus resultierenden Probenverlust. Kann bis zu -80 °F gelagert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Farbe Rosa, Rot, Weiß
Material PTFE, Silikon, Polypropylen
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Produktlinie Surestop
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Typ Schraubkappe, oben offen
Verschlussgröße 9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.