Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Description
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With Advanced Vial Closure System (AVCS) technology built into 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Caps and Septa you will get an optimal, consistent seal every time. With just one turn, they offer easy-on, easy-off convenience, and are a cost effective alternative to caps with bonded septa. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Mithilfe der neuen National Target DP 9 mm Verschlüsse können Chromatographieanwender Proben zuverlässiger und effizienter analysieren. Der Verschluss der C5000-Serie ist für fast alle Chromatographie-Autosampler geeignet, die für 12 x 32 cm Fläschchentabletts ausgerüstet sind, verhindert effektiv ein Durchdrücken des Septums und trägt zu einer erheblichen Verbesserung der Produktivität und Flexibilität im Labor bei. Kern der Verschlüsse der National Target DP 9 mm C5000 Serie ist die Advanced Vial Closure System Technologie. Einfach ausgedrückt: AVCS ermöglicht es Ihnen, Ihren Verschluss so zu halten, wie nie zuvor. Die Verschlüsse der C5000-Serie sind vollständig kompatibel mit allen Target DP 9 mm-Fläschchen der C4000-Serie.
Merkmale der Target DP 9 mm-Fläschchenverschlüsse:
- Das Durchdrücken der Septen ist durch die verbesserte Innengeometrie nahezu ausgeschlossen
- Bessere Dichtungseigenschaften
- AVCS bietet die Freiheit, das beste Septum für Ihr Gerät und Ihre Anwendungen auszuwählen
- Kosteneffiziente Alternative zu den derzeitigen Maßnahmen zur Vermeidung des Durchdrückens (verklebte Septa)
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßige Riffelung für die optimale Handhabung selbst bei schlecht sitzenden Handschuhen
- Raue Kanten wurden eliminiert, was die Verwendung vereinfacht und komfortabler macht und gleichzeitig den Autosampler-Betrieb verbessert
Weitere Informationen finden Sie unter
www.fishersci.com, wo Sie nach Schlüsselwörtern suchen können
National Target DP Fläschchen Verschlüsse.
National C5000 Serie Target DP 9 mm Weitöffnung 9 mm Verschluss
- Ein Fläschchen mit weiter Öffnung verdient einen Verschluss mit weiter Öffnung. Durch die Verwendung der AVCS-Technologie vergrößert der Verschluss mit weiter Öffnung der C5000-Serie die verfügbare Injektionsfläche um mehr als 7 % und bietet so eine größere Fläche für das Eindringen der Injektionsnadel.
National C5000 Serie Target DP 9 mm Integraler Membranverschluss
- Neben der AVCS-Technologie bietet der Verschluss der C5000-Serie eine halogen- und gummifreie Probenhandhabungsumgebung für HPLC-Anwendungen oder Anwendungen, bei denen Silikone und Gummisepta nicht geeignet sind.
National C5000-Serie Ziel-DP 9 mm-Festverschluss
- Die AVCS-Technologie bietet maximalen Schutz für Proben während der Langzeitlagerung. Die Schutzkappe verhindert eine versehentliche Punktion des Septums und den daraus resultierenden Probenverlust. Kann bis zu -80 °F gelagert werden.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | 9-mm-Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |
| Farbe | Rosa, Elfenbein, Rot |
| Material | Polypropylen |
| Septum | PTFE/Gummi |
| Produktlinie | Surestop |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Typ | Oben offener Schraubverschluss |
| Verschlussgröße | 9 mm |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.