Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Dank des integrierten AVCS garantieren diese 9-mm-Schraubverschlüsse stets eine optimale, gleichbleibende Versiegelung.
Marke:  Thermo Scientific™ 9-SCK(B)-8RT1X
208.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13296409
  • 232.16 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Kurzer 9-mm-AVCS-Schraubverschluss, oben offen, 6-mm-Öffnung
Polypropylen
500/Packung
Schraubkappe, oben offen
9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Blau, Rot, Transparent
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE, vorgeschlitzt
1,0 mm
9 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    25
    Stunden
    1
    Minuten
    42
    Sekunden
    28
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    56
    Stunden
    1
    Minuten
    42
    Sekunden
    28
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.