Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Dank des integrierten AVCS garantieren diese 9-mm-Schraubverschlüsse stets eine optimale, gleichbleibende Versiegelung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-516
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10296653
Beschreibung
Beschreibung
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Die AVCS-Technologie (Advanced Vial Closure System), die in Thermo Scientific™ 9-mm-Schraubverschlüssen und Septen für Autosamplerfläschchen integriert ist, sorgt stets für eine optimale, gleichbleibende Versiegelung. Mit nur einer Drehung lassen sie sich bequem anbringen und entfernen und bieten eine kostengünstige Alternative zu Verschlusskappen mit verklebten Septa. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Fassungsvermögen: 300 μl, 12 × 32 mm
  • Durchsichtiges Borosilikatglas
  • Kompatibel mit AI/AS3000 und Surveyor/Surveyor Plus
  • Schraubverschlusskappe mit Septum erforderlich; separat zu bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung
Polypropylen
100/Packung
Oben offener Schraubverschluss
9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Blau, Durchsichtig
Durchsichtiges PTFE/blaues Silikon
1,0 mm
9 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen > Verschlusskappe, Schraubverschluss; Für 300 μl, 2 ml und 4 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.