Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Artikelnummer. 13121763
Click to view available options
Farbe:
Black, Ivory, Red, Schwarz, Elfenbein, Rot
Black, Red, White, Schwarz, Rot, Weiß
Blau
Blau, Durchsichtig
Blau, Elfenbein, Rot
Blau, Gold
Blau, Gold, Weiß, Rot
Blau, Rot, Beige
Blau, Rot, Klar
Blau, Rot, Transparent
Blau, Rot, Weiß
Blau, Weiß
Gelb, Blau, Weiß
Gelb, Elfenbein, Rot
Gelb, Rot, Weiß
Grün, Blau, Weiß
Grün, Elfenbein, Rot
Grün, Rot, Weiß
Grün, Weiß, Rot
Rosa, Blau, Weiß
Rosa, Elfenbein, Rot
Rosa, Rot, Weiß
Rot, Blau, Weiß
Rot, Elfenbein
Rot, Weiß
Schwarz, Blau, Weiß
Schwarz, Rot, Weiß
Transparent, Weiß, Rot
Weiß, Blau
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Blaues Silikon/PTFE
Durchsichtiges PTFE/blaues Silikon
Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi, vorgeschlitzt
PTFE/Gummi
Roter Naturkautschuk/beiges PTFE
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE, vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon
Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon, vorgeschlitzt
Weiches Septum, blaues Silikon/PTFE
Weiches Septum, blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt
Material:
HDPE
Polypropylen
Polypropylen, Stahl
Polypropylen, Stahl, Steel
Typ:
Oben offene Kappe
Oben offener Schraubverschluss
Schraube
Schraubkappe, oben offen
Schraubverschluss
Schraubverschluss mit offener Kappe (magnetisch)
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 13121763
Marke: Thermo Scientific™ 60180672
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9 mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With Advanced Vial Closure System (AVCS) technology built into 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Caps and Septa you will get an optimal, consistent seal every time. With just one turn, they offer easy-on, easy-off convenience, and are a cost effective alternative to caps with bonded septa. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Bereits montierte Verschlusskappen mit Septum sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung.
  • Kompatibel zu allen Target DP Vials
  • Bequemes Aufsetzen und Abnehmen mit nur einer halben Umdrehung
  • Verbund-Verschlusskappen besitzen ein PTFE/Silikon-Septum, das elektrolytisch mit der Verschlusskappe verbunden wurde. Hierdurch wird ein Durchdrücken des Septums bei Verwendung von Nadeln mit stumpfer Spitze in Highspeed-Autosamplern verringert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beschreibung 9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Farbe Rosa, Blau, Weiß
Material Polypropylen
Vorgeschlitzt Ja
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Produktlinie Surestop
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Typ Oben offener Schraubverschluss
Verschlussgröße 9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.