Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ VRB-Agar (Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Agar)
Erkennen und zählen Sie mit diesem selektiven Medium coliforme Organismen in Wasser, Lebensmitteln und Milchprodukten.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0107R
481.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13225609
  • 494.00 € / 3 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nachweis und Keimzahlbestimmung von coliformen Organismen in Wasser, Lebensmitteln und Milchprodukten mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar (dehydriert). Dieser lactosehaltige Selektivnährboden wird für die Keimzahlbestimmung von Coli aerogenes von Wasser, Milch und anderen Molkereiprodukten, Molkereiausrüstungen und Lebensmitteln eingesetzt1,2. Dank des Zusatzes von selektiven Hemmkomponenten, Neutralrot, Kristallviolett und Gallensalzen bietet der Nährboden Selektivität gegenüber den Bakterien, auf die nicht abgezielt wird.
Verwenden Sie Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar für die Untersuchung von Lebensmitteln, Futtermitteln und Umweltproben auf das Vorliegen von Indikatorgruppen wie etwa Coliforme. Neben der Sicherheit bieten die Indikatorgruppen einen Maßstab für die Qualität der Lebensmittel und des Verderbpotenzials. Eine der am häufigsten in der Lebensmittelindustrie als Indikatororganismen eingesetzten Bakteriengruppen sind die Coliformen, die als Untergruppe innerhalb der Enterobacteriaceae betrachtet werden können.
  • Leicht ablesbar: Organismen, die Lactose schnell fermentieren (Coliforme), bilden rot-violette Kolonien mit rot-violetten Höfen, während Keime, die Lactose langsam fermentieren, blasse Kolonien mit grünstichigen Höfen bilden.
  • Selektiv: Kristallviolett und Gallensalze unterdrücken das Wachstum von grampositiven Bakterien, auf die nicht abgezielt wird.
Druce et al.3 haben festgestellt, dass Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar ein ebenso guter Indikatornährboden für Bakterien der Coli-Aerogenes-Gruppe in Milch wie die MacConkey-Bouillon ist und er sich für die Koloniezahlbestimmung der Coli-Aerogenes-Gruppe aus Milch eignet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Violett-Rot-Galle-Agar
Agar
Für 13,0 l mediµm
Pulver
Je
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6220667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog NumberCM0107R
Chargennummer6183192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberCM0107R
Chargennummer6151259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog NumberCM0107R
Chargennummer6128139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog NumberCM0107R
Chargennummer3808096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberCM0107R
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ VRB-Agar (Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Agar) > Kristallviolett-Galle (Laktose)-Agar 2,5 kg
Nur für Laboranwendungen