Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Aminosäure-Standard H
Kalibrieren Sie die HPLC-Analyse von Proteinhydrolysaten mit dieser Kalibrierstandardmischung von18 Aminosäuren, die jeweils in2.5 Mikromol/ml in0.1 N HCl enthalten sind.
Marke: Thermo Scientific™ 20088
171.00 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce Aminosäure-Standard H ist ein quantitatives Gemisch aus 18 Aminosäuren, geliefert als 2.5 μmol/ml in 0.1N HCl, zur Verwendung als hochreiner Kalibrierungsstandard zur HPLC-Analyse von Protein-Hydrolysaten.
Leistungsmerkmale:
- Verwendet L-Formkonfiguration zur Standardisierung mikrobieller und anderer Assays.
- Durch konventionelle Aminosäure-Analysemethoden verifizierte Molarität
- Mit Ausnahme von Cystein wird jede Aminosäure in einer Konzentration von 2.5 μmol/ml in 0.1N HCl geliefert.
- L-Alanin, Ammoniak [(NH4)2SO4], L-Arginin, L-Asparaginsäure, L-Cystein, L-Glutaminsäure, Glycin, L-Histidin, L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysin·HCl, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tyrosin, L-Valin
Inhalt:
- L-Alanin, Ammoniak [(NH4)2SO4], L-Arginin, L-Asparaginsäure, L-Cystein, L-Glutaminsäure, Glycin, L-Histidin, L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysin·HCl, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tyrosin, L-Valin
Spezifikation
Aminosäurestandard H | |
Lagerung bei -20 °C bis -8 °C. | |
10 x 1 ml | |
Flüssig |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ399988 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 20088,TS-20088 |
ZG393876 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | 20088,TS-20088 |
ZE388332 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 20088,TS-20088 |
AA381507 | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | 20088,TS-20088 |
SPECS | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | 20088,TS-20088 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen