Learn More
TPP™ Zellschaber
TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.
Marke: TPP™ 99004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.
- Free rotating blade
- Total access to all corner
- Different blade widths
- Small raised knobs on handle
- Lint-free blister packaging
- User friendly TPP dispenser case
Spezifikation
25 mm | |
100/Cs. | |
Polyethylene |
Tissue culture flask T-300 | |
Zellschaber |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TPP™ Zellschaber > Length: 362mm; Blade width: 25mm; 100/Cs.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur