Learn More
Schwarze Markierstifte mit feiner Spitze
Use this pen for a wide range of labeling applications. Black Fine Nib Marker Pens are particularly suitable for tissue and cell culture applications.
Marke:  Aspen surgical 1400-20-PDC
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 10058080
  • 22.95 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stabile, feine Schreibspitze. Zum Beschriften von Kunststoffen, Metall, Porzellan, Glas usw. Für Gewebe- und Zellkulturen bestens geeignet. Die nicht giftige Tinte übersteht das Färben, Bleichen, Spülen usw. und widersteht Lösemitteln einschliesslich Alkohol und Xylol.
Farbe: Schwarz
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Zur Markierung von Kunststoff, Metall, Porzellan, Glas, Gewebe und Zellkulturen
5/Packung
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Schwarze Markierstifte mit feiner Spitze