Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ 2.5 l-Beutel
Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen 2.5 l-Beutel dienen der anaeroben Gaserzeugung und eignen sich für den Einsatz mit Thermo Scientific™ Oxoid 2.5 l-Behältern, Artikel-Nr. AG0025A.
Marke:  Thermo Scientific™ AN0025A
44.69 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10269582
  • 63.25 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen 2.5 L-Beutel sind anaerobes Gas produzierende Beutel zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Oxoid 2.5 L-Behältern (Artikelnummer AG0025A).
  • Kein Wasser oder Katalysator erforderlich
  • Es wird kein Wasserstoff produziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Beutel
Thermo Scientific Oxoid™
10/Packung
2,5 l
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4289LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog NumberAN0025A
Chargennummer4311LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog NumberAN0025A
Chargennummer4341LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberAN0025A
Chargennummer4340LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberAN0025A
Chargennummer4312LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberAN0025A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ 2.5 l-Beutel > 10 Beutel