Learn More
Micronova™ Stiele für Werkzeuge/Wischmopps
Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfasergriffe
Marke: Micronova™ STAEH-183WH
184.76 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfaserstiele
Die Micronova ACME-Gewindestiele bestehen aus leichter, kunststoffbeschichteter Glasfaser und sind in ausziehbarer Ausführung oder mit verschiedenen festen Längen erhältlich. Die ACME Connect Gewindeenden werden direkt an den Kunststoffadaptern (QP-Serie) befestigt oder können mit SSA-2 ACME-Gewindeadaptern an Quick Disconnect Moppköpfen (QD-Serie) befestigt werden.
- Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfaserstiele
- ACME Connect Gewindeanschluss
- Mit fester Länge oder ausziehbar
- Feste Längen von 12 bis 60 in. (30 cm bis 1,5 m)
- Ausziehbar auf Längen von 36 in. bis 11,5 ft. (90 cm bis 3,5 m)
- Das ACME Connect Gewindeende wird direkt am Kunststoff-Adapter (QP-Serie) befestigt
- Anschluss an Moppköpfe (QD-Serie) mit SSA-2 ACME-Gewindeadaptern
- Autoklavierbar
Spezifikation
Werkzeug- oder Moppgriff | |
White | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
0.75 in. to 1 in. | |
Nein | |
1 Ea. | |
Wischlappen | |
ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance | |
Glasfaser, Kunststoff |
White | |
68 bis 183 Zoll | |
172.7 bis 464.8 cm | |
1.9 cm to 2.5 cm | |
Common disinfectants and cleaning solutions | |
Universal Acme | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen | |
Yes | |
1.9 cm to 2.5 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047626-000 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | STAEH-183WH |
046492-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | STAEH-183WH |
045892-000 | Konformitätsbescheinigung | 01/11/2024 | STAEH-183WH |
045253-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | STAEH-183WH |
042880-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/03/2024 | STAEH-183WH |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02