Learn More
TPP™ Zellschaber
TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.
Marke: TPP™ 99003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.
- Free rotating blade
- Total access to all corner
- Different blade widths
- Small raised knobs on handle
- Lint-free blister packaging
- User friendly TPP dispenser case
Spezifikation
0.7874 in. | |
Tissue culture flask T-75 / T-150, tissue culture dish 100/150 | |
Zellschaber |
20 mm | |
150/Cs. | |
Polyethylene |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TPP™ Zellschaber > Length: 300mm; Blade width: 20mm; 150/Cs.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur