Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar (VRB-Agar)
Erkennen und zählen Sie mit diesem selektiven Medium coliforme Organismen in Wasser, Lebensmitteln und Milchprodukten.
Marke: Thermo Scientific™ CM0107B
161.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nachweis und Keimzahlbestimmung von coliformen Organismen in Wasser, Lebensmitteln und Milchprodukten mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar (dehydriert). Dieser lactosehaltige Selektivnährboden wird für die Keimzahlbestimmung von Coli aerogenes von Wasser, Milch und anderen Molkereiprodukten, Molkereiausrüstungen und Lebensmitteln eingesetzt1,2. Dank des Zusatzes von selektiven Hemmkomponenten, Neutralrot, Kristallviolett und Gallensalzen bietet der Nährboden Selektivität gegenüber den Bakterien, auf die nicht abgezielt wird.
Verwenden Sie Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar für die Untersuchung von Lebensmitteln, Futtermitteln und Umweltproben auf das Vorliegen von Indikatorgruppen wie etwa Coliforme. Neben der Sicherheit bieten die Indikatorgruppen einen Maßstab für die Qualität der Lebensmittel und des Verderbpotenzials. Eine der am häufigsten in der Lebensmittelindustrie als Indikatororganismen eingesetzten Bakteriengruppen sind die Coliformen, die als Untergruppe innerhalb der Enterobacteriaceae betrachtet werden können.
- Leicht ablesbar: Organismen, die Lactose schnell fermentieren (Coliforme), bilden rot-violette Kolonien mit rot-violetten Höfen, während Keime, die Lactose langsam fermentieren, blasse Kolonien mit grünstichigen Höfen bilden.
- Selektiv: Kristallviolett und Gallensalze unterdrücken das Wachstum von grampositiven Bakterien, auf die nicht abgezielt wird.
Druce et al.3 haben festgestellt, dass Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar ein ebenso guter Indikatornährboden für Bakterien der Coli-Aerogenes-Gruppe in Milch wie die MacConkey-Bouillon ist und er sich für die Koloniezahlbestimmung der Coli-Aerogenes-Gruppe aus Milch eignet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar (VRB-Agar) | |
Agar | |
Für 13,0 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Laboranwendungen