Learn More
Invitrogen™ XCell4 SureLock™ Midi-Cell ausführt.
Einfache Installation in nur drei Schritten
Marke: Invitrogen™ WR0100
1288.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: XCell4 Lower Pufferkammer; XCell4 Deckel mit Kabeln; 2 XCell4 Pufferkerne; XCell Pufferdamm; XCell4 Verschiebungsdamm; XCell4 Surelock Assembly; Gelmesser; Satz von Netzteiladaptern (Zoom-Adapter)
Beschreibung
XCell4 SureLock Midi-Cell ermöglicht die schnelle und einfache Durchführung der vertikalen Elektrophorese von 1 bis 4 Midi-Gelen gleichzeitig und ohne Leckage, was zu konstanten Ergebnissen führt. Die XCell4 SureLock Midi-Cell Gelkammer besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und verfügt über einen speziell konstruierten Deckel für erhöhte Anwendersicherheit.
- Nutzt patentierte Technologie, um die Elektrophorese einfacher und zuverlässiger zu machen
- Konzipiert, um Wärme effektiv und gleichmäßig abzugeben und bei Verwendung von Novex Midi-Gelen (8,7 x 13,3 cm) für hochauflösende Ergebnisse zu sorgen
Flexibel, effizient und benutzerfreundlich
- Einfache Handhabung und Verwendung – Ein einziger SureLock Stellantrieb dichtet alle Gele ab und ermöglicht gleichzeitig eine kraftfreie Einführung und einfache Positionierung der Gele zur Probenbeladung
- Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu vier Novex Midi-Gelen bei ungefähr gleichem Platzbedarf wie die Criterion™ Gelkammer (Bio-Rad), die maximal zwei Gele auf einmal verarbeiten kann.
- Externe Kühlelemente sind nicht erforderlich – Benötigt 25 % weniger Laufpuffer pro Gel als die Criterion Gelkammer (340 ml vs. 460 ml).
- Die XCell4 SureLock Midi-Cell besteht aus einer unteren Pufferkammer, 2 Pufferkernen, einem Deckel mit Kabeln, einer Verdrängungsfamm und einem Pufferdamm
- Die Protein-Elektrophorese in den Midi-Gelen in der XCell4 SureLock Midi-Cell erfolgt nach Einsatz von zwei Midi-Gelen in jedem Pufferkern, oder von einem Midi-Gel und einem Pufferdamm in einem Pufferkern.
- Die Pufferkern/Gel-Anordnung wird in die untere Pufferkammer eingesetzt und formschlüssig verriegelt, um eine leckagefreie Elektrophorese zu gewährleisten.
- Die Pufferkern/Gel-Anordnung schafft separate obere Pufferkammern für jedes einzelne Gel, und eine gemeinsame untere Pufferkammer für alle Gele.
- Der Deckel wird auf die Midi-Cell Gelkammer aufgebracht, was nur in eine Richtung möglich ist.
- Die XCell SureLock Midi-Cell hält Gele mit einem einfachen Gel-Spannkeil fest; wenn der Hebel am Gel-Spannkeil nach vorn in die verriegelte Position geschoben wird, entsteht eine gleichmäßige horizontale Kraft, die die Gel/Puffer-Kernbaugruppe in der unteren Pufferkammer fest in Position bringt
- Die positive Verriegelung der Gel-Spannungshalterung gewährleistet einen problemlosen und auslaufsicheren Gellauf bei jedem Einsatz
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zu den Komponenten der Midi-Cell zählen: • 1 XCell4 untere Pufferkammer • 1 XCell4 Deckel mit Kabeln • 2 XCell4 Pufferkerne • 1 XCell4 Pufferdamm • 1 XCell4 Verschiebungsdamm • 1 XCell4 Surelock Baugruppe • 1 Gelmesser • 1 Satz von 2 Netzteiladaptern (Zoom-Adapter). Betriebstemperatur ist 4 °C bis 40 °C. Die Garantie für den XCell4 Surelock Midi-Cell Runner beträgt 1 Jahr bei sachgemäßer Lagerung. |
|
Novex™ Midi Gele | |
XCell SureLock™ | |
1 Each | |
600 VDC |
XCell4 SureLock™ Midi | |
Midi (8 cm x 13 cm) | |
Midi-Cell Midi-Gel-Elektrophoresesystem | |
Raumtemperatur |