Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 120 Füllmaterial: SiOH Füllmenge: 120 g Material: PP,
Ideal für Flash-Trennungen von 10 mg bis 300 g. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH Kassetten sind vorgepackte Säulen für den direkten Einsatz in Teledyne Isco™ Systemen. Erhältlich in verschiedenen Größen mit 25 bis 300 g SiOH-Adsorptionsmittel.
Marke: Macherey-Nagel™ 732804
318.24 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese gebrauchsfertigen Flash-Kartuschen können für eine komfortable Bedienung und ein zuverlässiges Upscaling mit dem Isco Companion™ und anderen Teledyne Isco CombiFlash™-Systemen oder als eigenständige Version für alle Pumpen-/Detektorkombinationen (z. B. von Biotage™, Büchi™) verwendet werden.
- Wirtschaftliche, gebrauchsfertige Kartuschen erhöhen die Flexibilität und sparen Zeit und Geld
- Erhöht die analytische Sicherheit – hohe Druckstabilität, ausgezeichnete Trennungseffizienz, gute Reproduzierbarkeit
- Verpackt mit 25 g bis 200 g SiOH-Adsorptionsmittel
- Entsprechende TLC-Platten: Silikaschichten
- Macherey-Nagel™ ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Silika und TLC
Spezifikation
240 mm | |
Weiblicher Luer Lock-Einlass, männlicher Luer-Anschluss | |
30.8 mm Innendurchmesser | |
Flash-Säule | |
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf |
Polypropylen | |
Flash RS SiOH-Säule | |
80 g SiOH | |
Flash-Chromatographie | |
15 bar |