Learn More
BCR™ Cleanroom Face Masks
Berkshire-Masken wurden entwickelt, um Ihren Reinraum oder Ihre kontrollierte Umgebung vor menschlicher Kontamination zu schützen.
Marke:  BCR™ BM210HBPU50B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17801700
  • 738.00 € / 1800 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die extrabreite Masken reduziert Bereiche von exponierter Haut und bietet eine bessere Abdeckung für größere Gesichter
  • Filtermedium: Meltblown Polypropylen bietet eine hervorragende Effizienz bei der Partikel- und Bakterienfiltration
  • Ultraschall-Schweißverbindungen reduzieren Kontamination und Ausgasung
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Kopfband
Large
210 x 90 mm
Class 10-100,000 (ISO 4-8)
BM210
Hellblau
Polypropylen
Unsteril
ASTM F2299, ASTM F2101
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Massenverpackt
Name des Produkts
BCR™ Cleanroom Face Masks > Abmessungen: 210 x 90 mm; Verschlußausführung: Ohrschlaufen, Verpackungsart: Massenverpackt