Learn More
Invitrogen™ XCell SureLock™ Mini-Zelle
Artikelnummer. 10093492
Click to view available options
Menge:
1 unit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10093492
Marke: Invitrogen™ EI0001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur schnellen und einfachen Durchführung von bis zu zwei Läufen mit Novex Mini-Gelen (8 x 8 cm) – auslaufsicher, ohne Klammern oder Schmiermittel
Die XCell SureLock Mini-Cell verfügt über einen Gel-Spannungskeil anstelle der hinteren Halterung, die bei früheren Modellen verwendet wurde. Wenn der Hebel der Gel-Spannungshalterung zum Verriegeln nach vorn geschoben wird, wird eine gleichmäßige, horizontale Kraft erzeugt. Damit wird der Gel-/Puffer-Anordnung fest in der unteren Pufferkammer gesichert. Die positive Verriegelung der Gel-Spannungshalterung gewährleistet einen problemlosen und auslaufsicheren Gellauf bei jedem Einsatz.
  • Einfache Einrichtung in nur drei einfachen Schritten
  • Separat oder als Teil eines Komplettpakets erhältlich
Rüsten Sie Ihren XCell II mit einer XCell SureLock Mini-Cell nach.
  • Die Umwandlung einer XCell II in eine XCell SureLock ist mit dem SureLock Retrofit Kit (separat erhältlich) leicht zu bewerkstelligen
  • Das Kit besteht aus einem Deckel für die SureLock Mini-Cell, einem Gel-Spannungskeil und einem gegossenen Mini-Gel-Pufferdamm.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern. Die Garantie beträgt ein Jahr ab Kaufdatum.
Fassungsvermögen Bis zu 2 Mini-Gele
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock™ Mini
Gel Compatibility Novex™ Mini Gels, NuPAGE™ Gele
Gelgröße Mini (8 cm x 8 cm)
Produktlinie XCell SureLock
Typ Mini-Cell Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem
Menge 1 unit
Versandbedingung Raumtemperatur
Max. Spannung 500 VDC