Learn More
Invitrogen™ Mini-Gel-Tank
Mit einer Vielzahl von Novex™ Gelen, NuPAGE™ Gelen und Bolt™ Bis-Tris Plus Gelen kompatibel
Marke: Invitrogen™ A25977
453.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Gelelektrophorese-Tank, Basis für Mini-Gel-Tank, Deckel für Mini-Gel-Tank, Kassettenklammern, rechts und links, Novex™ Netzadapter, Gelmesser
Beschreibung
Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele in etwa 35 Minuten. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Merkmale des Mini Gel Tank:
- Vielseitig und kompatibel mit NuPAGE™, Novex™ und Bolt Minigelen
- Einfache Probenbeschickung durch die nach vorne gerichtete Well-Ausrichtung
- Gleichzeitige Visualisierung beider Gele durch die praktische nebeneinander liegende Tankausrichtung
- Einfache Überwachung von vorgefärbten Proteinmarkern durch den weißen Tankboden
- Weniger Laufpuffer durch zwei getrennte Gelkammern, so dass Sie nur noch genügend Puffer für jedes Gel bis zur angegebenen Fülllinie laden müssen
- Hohe Leistungen und hervorragende Ergebnisse mit der XCell SureLock™ Mini-Cell und dem original Bolt Minigel-Tank
Spezifikation
Enthält Gelelektrophorese-Tank; Kassettenklammern, links und rechts; Tankbasis; Tankdeckel und Netzadapter. | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, NuPAGE Gele, Novex™ Mini Gele | |
35 min | |
1 unit | |
500 VDC |
Bis zu 2 Gele pro Lauf | |
Mini | |
Mini-Gel-Tank | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
110840001 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | A25977,A25977_LITL18 PROMO |
110940002 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | A25977,A25977_LITL18 PROMO |
110260001 | Analysenzertifikat | 17/04/2017 | A25977,A25977_LITL18 PROMO |
110450008 | Analysenzertifikat | 16/04/2017 | A25977,A25977_LITL18 PROMO |
110250004 | Analysenzertifikat | 16/04/2017 | A25977,A25977_LITL18 PROMO |