Learn More
Invitrogen™ Gel-Ladespitzen, Standard, rund
Für eine einfache und genaue Probenbeladung
Marke:  Invitrogen™ LC1001
88.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10422522
  • 94.00 € / 200 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Eine Packung (200/Packung) mit runden Standard-Gel-Pipettenspitzen.
Beschreibung
Beschreibung
Die Spitzen sind RNase-/DNase-frei und nicht autoklavierbar. Die runde Standardausführung kann zum einfachen und genauen Auftragen von Proben auf 1,0 mm- und 1,5 mm-Gele verwendet werden. Die Beladungsmenge beträgt 0,5 bis 200 μl.
Anwendungen:
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 1 Packung (200/Packung) mit runden Standard-Gelladespitzen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Gel-Pipettenspitze
200/ pkg.
Unsteril
Runde Standardspitzen
Universelle Passform
Nein
Raumtemperatur
200 µl
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1239634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberLC1001
Chargennummer1294359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberLC1001
Chargennummer1223401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberLC1001
Chargennummer1169430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberLC1001
Chargennummer1188192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberLC1001
Name des Produkts
Invitrogen™ Gel-Ladespitzen, Standard, rund > Runde Standardspitzen