Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatten
Beschreibung
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Noppenmatte zur Verhinderung von Kontaminationen und Verdunstung der Well-Inhalte.
- Chemikalienbeständig und durchstechbar; temperaturbeständig bis -80 °C
- Verschiedene Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
- Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon ermöglichen das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
- Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon ermöglichen das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
- Vorgeschlitzte Silikonkappen sind lösungsmittelbeständig, nicht mit 100 % DMSO zu verwenden
Bestellinformationen:
Sterile Noppenmatten sind einzeln verpackt.
Hinweis:
96-Well DeepWell Polypropylenplatten mit “Shared Wall”-Technologie passen auch auf 96-Well MicroWell Polypropylenplatten mit Standardhöhe. Bestellnummer 276011 mit vorgeschlitzten Silikonkappen lässt sich wiederholt durchstechen. Vorgeschlitztes Silikon nicht mit 100%igem DMSO verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | gelb |
| Material | TPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Wells | 96 |
| Anzahl pro Karton | 50 |
| Anzahl pro Packung | 5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Verbindung Lagerung zwei minus80deg.C |
| Vorgeschlitzt | Nein |
| Produkttyp | Plattenabdeckung |
| Produktlinie | Nunc |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.