Learn More
Emma Safety Footwear Bryce XD Sicherheitsschuhe
Die undurchdringbare Sohle schützt den Fuß vor scharfen und metallischen Gegenständen, während die Zehenkappe aus Stahl und die verstärkte Zehenabdeckung aus PU Schutz vor herabfallenden Gegenständen bieten. Die Mikrofaserkonstruktion bleibt flexibel und und widersteht Zement wie auch korrosiven Substanzen.
Marke: Emma Safety Footwear MM33186839
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Mikrofaserkonstruktion
- Reflektierender 3M™-Besatz
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Bryce XD | |
Mikrofaser | |
39 |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Emma Safety Footwear Bryce XD Sicherheitsschuhe > Größe: 39
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido