Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
GREENER_CHOICE
Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde, ideal geeignet für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung im Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ 5000-0020
11.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10344691
  • 20.30 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
In der Flüssigphase des Stickstoffs nicht ohne CryoFlex-Schlauch aufbewahren
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde. Diese Aufbewahrungsröhrchen eignen sich ideal für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung wertvoller und genomischer Proben bei niedrigen Temperaturen bis hinunter zur Dampfphase von flüssigem Stickstoff.
Eigenschaften:
  • Große Schriftfelder für ausführlichere Probeninformationen und Graduierung zum einfachen Ablesen des Volumens
  • Verwendung nicht-zytotoxischer Rohstoffe für mehr Probensicherheit und zertifiziert DNAse- und RNAse-freie Röhrchen für die Genomik
  • Außengewinde zur Verbesserung aseptischer Methoden
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie mit SAL 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Kryoröhrchen System 100 lassen sich bei der Lagerung enger anordnen (10 x 10) und sparen so wertvollen Aufbewahrungsplatz
  • Freistehende Röhrchen für eine einfache Handhabung auf dem Labortisch
  • Uncodierte, nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen in Großpackungen für weniger anspruchsvolle Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12,7 mm
Röhrchen, steril, 1,2 ml
Nicht autoklavierbar
Konisch
Außen
Ja
Steril
Ja
0,0676 oz.
Schraubverschluss
Kryogener Schraubverschluss
0.5 Zoll
2,0 mL
Polypropylen
1.87 Zoll
Nalgene™
Ja
Polyethylen
Ja
Ja
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1427023 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog Number5000-0020
Chargennummer1427022 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/04/2025 Catalog Number5000-0020
Chargennummer1427021 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/04/2025 Catalog Number5000-0020
Chargennummer1427002 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2025 Catalog Number5000-0020
Chargennummer1423313 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number5000-0020
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung > Nalgene, Kryoröhrchen, steril, 2,0 ml, mit Außengewinde, konischer Boden
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.